Orders LinkContactUsLinkComponent
Gloss meters
Gloss meters
Leverandør:   Industrial Physics
Gloss meters
Leverandør:  Industrial Physics
Certifikater
Gloss meters
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These gloss meters are designed for the measurement of gloss levels on flat surfaces.
  • Memory for gloss readings in maximum eight batches
  • Adjustable limits with visual and acoustic alarm
  • Illuminated display with wide viewing angle
Leveringsinformation: Supplied with plastic case, two batteries, USB cable, analysis software, microfibre towel, screw driver and calibration certificate.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 649-0051
  • 649-0053
  • Model:
  • SoloGloss®
  • PolyGloss®
  • Lagrede resultater:
  • 2000
  • 2000
  • Ansøgning:
  • Gloss coating on paper, plastic, wood
  • Gloss coating on paper, plastic, wood
  • W×D×H:
  • 140×45×90 mm
  • 140×45×90 mm
  • Vægt:
  • 398 g
  • 398 g
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    B×D×H
    Område
    Tilgængelighed
    Price
  • SoloGloss®
    60°
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.390,00 kr
    15.390,00 kr
    1 * 1 Items
       15.390,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    649-0051
    Model
    SoloGloss®
    Lagrede resultater
    2000
    Ansøgning
    Gloss coating on paper, plastic, wood
    W×D×H
    140×45×90 mm
    Vægt
    398 g
  • PolyGloss®
    140×45×90 mm
    20° ; 60° ; 85°
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26.190,00 kr
    26.190,00 kr
    1 * 1 Items
       26.190,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    649-0053
    Model
    PolyGloss®
    Lagrede resultater
    2000
    Ansøgning
    Gloss coating on paper, plastic, wood
    W×D×H
    140×45×90 mm
    Vægt
    398 g
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare tile for gloss gauge
    Spare tile for gloss gauge
    SIMEGL0040
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.270,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Microfiber cleaning wipe
    Microfiber cleaning wipe
    SIMEGL0100
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 322,00 kr