Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, DB-1301
Capillary columns, DB-1301
Leverandør:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Capillary columns, DB-1301
Certifikater
Capillary columns, DB-1301
Capillary columns, DB-1301
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These columns contain (6%-Cyanopropyl-phenyl) methylpolysiloxane. They are solvent rinsable and have low or mid-polarity ideal for GC.
  • Bonded and cross-linked
Max. temperature: −20 to 280/300 °C and −20 to 260/300 °C (for Ø 0,53 mm)
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • HEWL122-1332
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-1301
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.820,00 kr
    5.820,00 kr
    1 * 1 Items
       5.820,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL122-1332
  • HEWL122-1333
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-1301
    1,00 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.820,00 kr
    5.820,00 kr
    1 * 1 Items
       5.820,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL122-1333
  • HEWL122-1362
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-1301
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.000,00 kr
    10.000,00 kr
    1 * 1 Items
       10.000,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL122-1362
  • HEWL122-1363
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-1301
    1,00 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.000,00 kr
    10.000,00 kr
    1 * 1 Items
       10.000,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL122-1363
  • HEWL123-1332
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-1301
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.140,00 kr
    6.140,00 kr
    1 * 1 Items
       6.140,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL123-1332
  • HEWL123-1333
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-1301
    1,00 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.140,00 kr
    6.140,00 kr
    1 * 1 Items
       6.140,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL123-1333
  • HEWL123-1363
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-1301
    1,00 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.900,00 kr
    10.900,00 kr
    1 * 1 Items
       10.900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL123-1363
  • HEWL125-1312
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-1301
    1,00 µm
    0,53 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.740,00 kr
    3.740,00 kr
    1 * 1 Items
       3.740,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL125-1312
  • HEWL125-1332
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-1301
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.800,00 kr
    6.800,00 kr
    1 * 1 Items
       6.800,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL125-1332
  • HEWL125-1333
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-1301
    1,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.800,00 kr
    6.800,00 kr
    1 * 1 Items
       6.800,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL125-1333
  • HEWL122-1363E
    on 5" cage
    on 5" cage
    Kapillær
    DB-1301
    1,00 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.190,00 kr
    11.190,00 kr
    1 * 1 Items
       11.190,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL122-1363E
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information