ContactUsLinkComponent
VWR® Oxidase Swabs in a Box
VWR® Oxidase Swabs in a Box
Katalog # 942152ZF
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  
undefined
VWR® Oxidase Swabs in a Box
Katalog # 942152ZF
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  
Specifikationer
  • Pakn:
    50 Tests
  • Beskrivelse:
    Swabs, oxidase reagent
  • Environmentally Preferable:
  • Shelf life:
    360 days
  • Opbevaringstemperatur:
    2...14 °C
Specifikationer
Om denne vare
Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
  • 2×25 swabs
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904