Sample tubes, Corning® Gosselin™
Leverandør: Corning
Om denne vare
PP, natural, with screw cap.
- Conical base with skirt
- Self standing
- Graduated
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, natural, with screw cap.
- Conical base with skirt
- Self standing
- Graduated
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- GOSSTU50-012
- GOSSTU50-013
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- RECs, ISO 14001 - Borre
- RECs, ISO 14001 - Borre
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetLængdeUdv.ØLågfarveTilgængelighedPrice
- GOSSTU50-012assembled screw cap, non sterileassembled screw cap, non sterile50 ml113,5 mm29,2 mmgrønLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1.540,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.GOSSTU50-012Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringRECs, ISO 14001 - BorreLav fremstillingspåvirkning - GOSSTU50-013assembled screw cap, sterileassembled screw cap, sterile50 ml113,5 mm29,2 mmgrønLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1.630,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.GOSSTU50-013Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringRECs, ISO 14001 - BorreLav fremstillingspåvirkning