Orders LinkContactUsLinkComponent
Mass flow controllers and restrictors
Mass flow controllers and restrictors
Leverandør:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Mass flow controllers and restrictors
Certifikater
Mass flow controllers and restrictors
Mass flow controllers and restrictors
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWL19362-60565
    Mass flow controller, with 0 - 20 ml/min restrictor, for use with packed column inlets
    Mass flow controller, with 0 - 20 ml/min restrictor, for use with packed column inlets
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.110,00 kr
    4.110,00 kr
    1 * 1 Items
       4.110,00 kr
  • HEWL19362-60575
    Mass flow controller, with 0 - 400 ml/min restrictor, for use with capillary column inlets
    Mass flow controller, with 0 - 400 ml/min restrictor, for use with capillary column inlets
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.110,00 kr
    4.110,00 kr
    1 * 1 Items
       4.110,00 kr
Replacement restrictors
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWL19362-60510
    Old style restrictor, 0 - 20 ml/min, red/silver colour
    Old style restrictor, 0 - 20 ml/min, red/silver colour
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HEWL19362-60515
    New style restrictor, 0 - 20 ml/min, red/purple colour
    New style restrictor, 0 - 20 ml/min, red/purple colour
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HEWL19362-60520
    Old style restrictor, 0 - 60 ml/min, red colour
    Old style restrictor, 0 - 60 ml/min, red colour
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HEWL19362-60525
    New style restrictor, 0 - 60 ml/min, blue/purple colour
    New style restrictor, 0 - 60 ml/min, blue/purple colour
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.370,00 kr
    1.370,00 kr
    1 * 1 Items
       1.370,00 kr
  • HEWL19362-60530
    Old style restrictor, 0 - 110 ml/min, green colour
    Old style restrictor, 0 - 110 ml/min, green colour
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HEWL19362-60535
    New style restrictor, 0 - 110 ml/min, green/purple colour
    New style restrictor, 0 - 110 ml/min, green/purple colour
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 791,00 kr
    791,00 kr
    1 * 1 Items
       791,00 kr
  • HEWL19362-60545
    New style restrictor, 0 - 400 ml/min, black/purple colour
    New style restrictor, 0 - 400 ml/min, black/purple colour
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 500,00 kr
    500,00 kr
    1 * 1 Items
       500,00 kr
  • HEWL19362-60555
    New style restrictor, 0 - 750 ml/min, yellow/purple colour
    New style restrictor, 0 - 750 ml/min, yellow/purple colour
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 500,00 kr
    500,00 kr
    1 * 1 Items
       500,00 kr