Round cuvettes
Cuvette, for LICO, 8 ml, 11 mm, Glas
Katalog # HACHLYY621
Leverandør: Hach
Gå til:
Product Details & Documents
Round glass cuvette.
Documents
HACHLYY621_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Længde på lysvej:11 mm
- Volumen:8 ml
- Vinduesmateriale:Glas
- Beskrivelse:Cuvette, for LICO