Orders LinkContactUsLinkComponent
Round cuvettes
Round cuvettes
Cuvette, for LICO, 8 ml, 11 mm, Glas
Katalog # HACHLYY621
Leverandør:   Hach
Round cuvettes
Katalog # HACHLYY621
Leverandør:  Hach
Round cuvettes
Round cuvettes
Cuvette, for LICO, 8 ml, 11 mm, Glas
Price
5.260,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 560 Items
Product Details & Documents
Round glass cuvette.
Documents
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    11 mm
  • Volumen:
    8 ml
  • Vinduesmateriale:
    Glas
  • Beskrivelse:
    Cuvette, for LICO