Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow meter
Flow meter
Flow meter, 10 - 100 l/hour, 210 mm
Katalog # BEHRB00217617
Leverandør:   BEHR
Flow meter
Katalog # BEHRB00217617
Leverandør:  BEHR
Flow meter
Flow meter
Flow meter, 10 - 100 l/hour, 210 mm
Price
3.520,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This adjustable flow through meter is a substitute of DFM for the determination of cyanide.
Specifikationer
  • Flowhastighed:
    10 - 100 l/hour
  • Beskrivelse:
    Flow meter
  • Længde:
    210 mm