Kontaktplade, Nunc™
Katalog # 710-2507
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- Ø:67 mm
- Sterilitet:Steril
- Version:Kontaktskål med gitter
- Højde:15 mm
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Pakn:396
Specifikationer
Om denne vare
Optisk klar polystyren. Kontaktskål med påtrykt gitter. Praktisk til prøvetagning på hospitaler, i fødevareforskning og den farmaceutiske industri
- Compatible with automated systems
- Perform well in automatic dispensers due to complete flatness and uniform height