Orders LinkContactUsLinkComponent
BASIC Plus Laboratory Coats
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   KIMBERLY CLARK
BASIC Plus Laboratory Coats
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
BASIC Plus Laboratory Coats
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These coats are made of a protective three-layer SMS fabric which is resistant to blood strike-through. Recommended for areas where there is the potential for light fluid contact.
  • Knit collar and cuffs
  • Five snap buttons
  • Three reinforced pockets
  • With size/name label
  • Neck loop for hanging
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • KIMB10031
  • KIMW10034
  • Environmentally Preferable:
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af affald
  • Lukkestørrelse:
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Lommer:
  • med lommer
  • med lommer
  • Køn:
  • Unisex
  • Unisex
  • Outfit applikationer:
  • Laboratory|Clinical
  • Laboratory|Clinical
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tøj størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • blå
    M
    Discontinued
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KIMB10031
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Lommer
    med lommer
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Laboratory|Clinical
      Reduktion af affald
  • blå
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KIMW10034
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Lommer
    med lommer
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Laboratory|Clinical
      Reduktion af affald
    New Product