Orders LinkContactUsLinkComponent
Earplug dispenser, uvex one2click
Earplug dispenser, uvex one2click
Vægmonterede ørepropper dispenser 'one2click', til 600 par engangs uvex ørepropper, grå/blå
Katalog # 114-7332
Leverandør:   UVEX
Earplug dispenser, uvex one2click
Katalog # 114-7332
Leverandør:  UVEX
Earplug dispenser, uvex one2click
Earplug dispenser, uvex one2click
Vægmonterede ørepropper dispenser 'one2click', til 600 par engangs uvex ørepropper, grå/blå
Price
366,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Robust wall-mounted dispenser for 600 pairs of disposable earplugs. Installed at a convenient location, the dispenser has sufficient capacity to supply large production areas with hearing protection.
  • Easy installation and a controlled release mechanism which ensures the correct number of plugs are dispensed
  • Audible 'one2click' system prevents over supply thus reducing wastage costs
  • Transparent design to monitor the number of earplugs remaining
  • Collecting tray for catching the earplugs
Bestillingsoplysninger: Supplied without earplugs which need to be ordered separately.
Specifikationer
  • Farve:
    grå/blå
  • Beskrivelse:
    Vægmonterede ørepropper dispenser 'one2click', til 600 par engangs uvex ørepropper
  • Cat. No.:
    114-7332
  • Dispenser type:
    Kan monteres på væggen
  • PPE type:
    Ørepropper
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Earplugs Com4-Fit, SNR 33 dB, refill box for dispenser "one 2 click" (300 pairs per refill box)
    Earplugs Com4-Fit, SNR 33 dB, refill box for dispenser "one 2 click" (300 pairs per refill box)
    UVEX2112.023
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 300 Par - 485,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • X-Fit ørepropper, refill-pose til dispenser "one 2 click"
    X-Fit ørepropper, refill-pose til dispenser "one 2 click"
    UVEX2112.003
    intens grøn
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Par - 324,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement earplugs, refill box for dispenser 'one2click' (400 pairs loose in box)
    Replacement earplugs, refill box for dispenser 'one2click' (400 pairs loose in box)
    111-1691
    lysegrøn
    U*
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Par - 647,00 kr