LIDA
Sfærisk Dewar-kolbe, 22 AL
Katalog # KGWA1961
Leverandør: KGW
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Sfærisk Dewar-kolbe, 22 AL
- Seq:01
- Cat. No.:KGWA1961
- Model:22 AL
- Indvendig højde:305 mm
- Volumen:3 L
- Daglig fordampning:0,4 L
- Ext.Ø:225 mm
- Overall height:380 mm