Orders LinkContactUsLinkComponent
LIDA
LIDA
Sfærisk Dewar-kolbe, 22 AL
Katalog # KGWA1961
Leverandør:   KGW
LIDA
Katalog # KGWA1961
Leverandør:  KGW
LIDA
LIDA
Sfærisk Dewar-kolbe, 22 AL
Price
377,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Sfærisk Dewar-kolbe, 22 AL
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    KGWA1961
  • Model:
    22 AL
  • Indvendig højde:
    305 mm
  • Volumen:
    3 L
  • Daglig fordampning:
    0,4 L
  • Ext.Ø:
    225 mm
  • Overall height:
    380 mm