Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, Securitainer®
Leverandør:   COVERA
Container, Securitainer®
Leverandør:  COVERA
Certifikater
Container, Securitainer®
Container, Securitainer®
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
SECURITAINER®, made of white PP is an effective security container. It has two main uses: as an individual transport container for glass vials and as packaging for materials and substances sensitive to dampness.
  • The tamper-proof seal guarantees that the packaging has not been opened-providing increased product security
  • The seal prevents manipulation of vials, labels and their contents
  • The strong, light construction protects the contents effectively
  • Easy to handle
  • Lids to be ordered seperately
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Cap størrelse
    Hals-Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 27 ml
    51 mm
    26 mm
    26 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.250 Items
    1 * 1.250 Items - 3.810,00 kr
    3.810,00 kr
    1 * 1.250 Items
       3.810,00 kr
  • 49 ml
    52 mm
    35 mm
    35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 700 Items
    1 * 700 Items - 2.500,00 kr
    2.500,00 kr
    1 * 700 Items
       2.500,00 kr
  • 77 ml
    82 mm
    35 mm
    35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 1.490,00 kr
    1.490,00 kr
    1 * 400 Items
       1.490,00 kr
  • 105 ml
    58 mm
    49 mm
    49 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 300 Items
    1 * 300 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 300 Items
       1.890,00 kr
  • 135 ml
    75 mm
    49 mm
    49 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 240 Items
    1 * 240 Items - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 240 Items
       1.540,00 kr
  • 153 ml
    85 mm
    49 mm
    49 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 220 Items
    1 * 220 Items - 1.410,00 kr
    1.410,00 kr
    1 * 220 Items
       1.410,00 kr
  • 260 ml
    90 mm
    62 mm
    62 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 135 Items
    1 * 135 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 135 Items
       1.640,00 kr
  • 327 ml
    113 mm
    62 mm
    62 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 180 Items
    1 * 180 Items - 2.390,00 kr
    2.390,00 kr
    1 * 180 Items
       2.390,00 kr
  • 880 ml
    100 mm
    109 mm
    109 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 48 Items
    1 * 48 Items - 1.800,00 kr
    1.800,00 kr
    1 * 48 Items
       1.800,00 kr
Securitainer®-Caps
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Cap størrelse
    Hals-Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • COVEC26/01
    Securitainer®-cap
    Securitainer®-cap
    26 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.900 Items
    1 * 3.900 Items - 4.710,00 kr
    4.710,00 kr
    1 * 3.900 Items
       4.710,00 kr
  • COVEC49/01
    Securitainer®-cap
    Securitainer®-cap
    49 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.200 Items
    1 * 1.200 Items - 4.130,00 kr
    4.130,00 kr
    1 * 1.200 Items
       4.130,00 kr
  • COVEC62/01
    Securitainer®-cap
    Securitainer®-cap
    62 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 900 Items
    1 * 900 Items - 4.670,00 kr
    4.670,00 kr
    1 * 900 Items
       4.670,00 kr
  • COVEC109/01
    Securitainer®-cap
    Securitainer®-cap
    109 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 180 Items
    1 * 180 Items - 2.900,00 kr
    2.900,00 kr
    1 * 180 Items
       2.900,00 kr