Orders LinkContactUsLinkComponent
Bootie cabinets
Bootie cabinets
Leverandør:   Palbam
Bootie cabinets
Leverandør:  Palbam
Certifikater
Bootie cabinets
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The modular bootie cabinets come in a variety of shelf lengths.
  • Supplied with leveler legs and foot covers
  • This symetric product can be used from either side
  • Adhesive labelling numbers supplied
Construction: Stainless steel 304L with electropolished finish
Leveringsinformation: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 134-0475
    Bootie Cabinet 32
    Bootie Cabinet 32
    483×400×2100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr39,080.00
    kr39,080.00
    1 * 1 Items
       kr39,080.00
  • 134-0476
    Bootie Cabinet 40
    Bootie Cabinet 40
    583×400×2100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr47,140.00
    kr47,140.00
    1 * 1 Items
       kr47,140.00
  • 134-0477
    Bootie Cabinet 48
    Bootie Cabinet 48
    683×400×2100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • 134-0478
    Bootie Cabinet 56
    Bootie Cabinet 56
    783×400×2100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • 132-1084
    Bootie Cabinet 24
    Bootie Cabinet 24
    400×400×2100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr33,200.00
    kr33,200.00
    1 * 1 Items
       kr33,200.00