Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable filters, Optimizer®
Disposable filters, Optimizer®
Leverandør:   ENTEGRIS
Disposable filters, Optimizer®
Leverandør:  ENTEGRIS
Certifikater
Disposable filters, Optimizer®
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Photochemical filter with superior contaminant retention and low hold-up volume performance in sub-10 to 180 nm technology nodes.
Product Family Options
D and D LE
Produktinformation
  • Model
    Porestørrelse
    Filtreringsområde
    Tilgængelighed
    Price
  • D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm
    0,01 µm
    2600 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
  • D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm
    0,01 µm
    2600 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm
    0,02 µm
    2200 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
  • D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm
    0,03 µm
    1600 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm
    0,05 µm
    1800 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm
    0,05 µm
    1800 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
  • D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm
    0,05 µm
    1800 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
  • D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm
    0,1 µm
    1800 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • D disposable filter with 6,35 mm mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm
    0,2 µm
    2200 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
D PR and D PR-L
Produktinformation
  • Model
    Porestørrelse
    Filtreringsområde
    Tilgængelighed
    Price
  • DPR disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 69×92 mm
    0,02 µm
    2200 cm²
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • DPR-L disposable filter with 9,53 mm connection, 6,35 mm vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 69×169 mm
    0,01 µm
    2500 cm²