Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature probes
Temperature probes
Leverandør:   HUBER
Temperature probes
Leverandør:  HUBER
Certifikater
Temperature probes
Temperature probes
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Længde
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • HUBE10142
    Sensor, G ³/₄, for flow or return
    Sensor, G ³/₄, for flow or return
    −90…+200 °C
    1,5 m
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.740,00 kr
    4.740,00 kr
    1 * 1 Items
       4.740,00 kr
  • HUBE6064
    External sensor, PT100
    External sensor, PT100
    −90…+200 °C
    1,5 m
    8×400 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.610,00 kr
    3.610,00 kr
    1 * 1 Items
       3.610,00 kr
  • HUBE6105
    External sensor, PT100
    External sensor, PT100
    −90…+200 °C
    1,5 m
    6×200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.440,00 kr
    3.440,00 kr
    1 * 1 Items
       3.440,00 kr
  • HUBE6138
    External sensor, PT100
    External sensor, PT100
    −90…+200 °C
    1,5 m
    6×180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.100,00 kr
    3.100,00 kr
    1 * 1 Items
       3.100,00 kr
  • HUBE6205
    External sensor, PT100
    External sensor, PT100
    −90…+200 °C
    1,5 m
    8×170 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.450,00 kr
    4.450,00 kr
    1 * 1 Items
       4.450,00 kr
  • HUBE6292
    Extension cable, PT100
    Extension cable, PT100
    −90…+200 °C
    3 m
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.230,00 kr
    2.230,00 kr
    1 * 1 Items
       2.230,00 kr
  • HUBE6352
    Sensor, M16×1, for flow or return
    Sensor, M16×1, for flow or return
    −90…+200 °C
    1,5 m
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 1 Items
       4.530,00 kr
  • HUBE6353
    Sensor, M16×1, for flow or return double
    Sensor, M16×1, for flow or return double
    −90…+200 °C
    1,5 m
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.030,00 kr
    5.030,00 kr
    1 * 1 Items
       5.030,00 kr
  • HUBE6509
    Sensor, M30×1,5, for flow or return
    Sensor, M30×1,5, for flow or return
    −90…+200 °C
    1,5 m
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.280,00 kr
    5.280,00 kr
    1 * 1 Items
       5.280,00 kr