Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometer
Precision thermometer
−80...+20 °C, ±1,0 °C, 0,1 °C, 230 mm, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalog # AMARM242362-TOL
Leverandør:   Amarell
Precision thermometer
Katalog # AMARM242362-TOL
Leverandør:  Amarell
Precision thermometer
−80...+20 °C, ±1,0 °C, 0,1 °C, 230 mm, 76 mm, 6,0 - 7,0 mm
Price
643,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This thermometer is suitable for government verification.
  • Solid stem
  • Top round finish
  • White backed
Toluene filling.
Certifications: Conforms to DIN 12785.
Specifikationer
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Neds.- dybde:
    76 mm
  • Længde:
    230 mm
  • Seq:
    02
  • Nøjagtighed:
    ±1,0 °C
  • Inddeling:
    0,1 °C
  • Område:
    −80...+20 °C