Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometer
Leverandør:   Amarell
Precision thermometer
Leverandør:  Amarell
Certifikater
Precision thermometer
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Dropping point thermometers according to Ubbelohde.
  • Richter-top finish
  • Colourless, prismatic capillary
  • Red or gallium filled
These enclosed milk glass scale thermometers are suitable for government verification or for government calibration.
 : Conforms to DIN 12785.
 : Available with or without verification certificate.
 : Packed in a transparent square plastic case.
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Nøjagtighed
    Længde
    Påfyldning
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • AMARM235000-FL
    Dropping point thermometer
    Dropping point thermometer
    0…+110 °C
    ±1 °C
    240 mm
    Red special liquid
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 548,00 kr
    548,00 kr
    1 * 1 Items
       548,00 kr
  • AMARM235000-FL/VC
    Dropping point thermometer, with verification certificate
    Dropping point thermometer, with verification certificate
    0…+110 °C
    ±1 °C
    240 mm
    Red special liquid
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.900,00 kr
    2.900,00 kr
    1 * 1 Items
       2.900,00 kr
  • AMARM235002-FL
    Dropping point thermometer
    Dropping point thermometer
    +50…+160 °C
    ±1 °C
    240 mm
    Red special liquid
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 891,00 kr
    891,00 kr
    1 * 1 Items
       891,00 kr
  • AMARM235004-GA
    Dropping point thermometer
    Dropping point thermometer
    +100…+230 °C
    ±1 °C
    240 mm
    Gallium
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Metal case with metal ferrules, DIN 51801, mounted on dropping point therm
    Metal case with metal ferrules, DIN 51801, mounted on dropping point therm
    AMARM235030
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 572,00 kr