ContactUsLinkComponent
Beakers, tall form, super duty
Beakers, tall form, super duty
Catalog # 214-0404
Supplier:  DWK Life Sciences
Supplier #: 211182908
undefined
Beakers, tall form, super duty
Catalog # 214-0404
Supplier:  DWK Life Sciences
Supplier #: 211182908
Log in for availability
Select an Option
54 mm
Select an Option
150 ml
Select an Option
95 mm
Select an Option
1
About this item
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.
  • Større mekanisk stabilitet sammenlignet med bægre af standardglas pga. forstærket og robust kant
  • Jævnt fordelt vægtykkelse
  • Meget god kemisk resistens, god termisk resistens
Med letlæselig inddeling og skrivefelt. Det anbefales at opvarme de Super Duty glasbægre jævnt og langsomt for at forebygge termiske belastninger i glasset. For arbejde ved meget høje temperaturer eller hurtige temperaturskift bør standard DURAN®-bægre anvendes, da disse har fremragende resistens over for temperaturændringer. Imidlertid er den mekaniske stabilitet for disse produkter begrænset i sammenligning med de Super Duty bægre.
Med trykt sporingskode (batchidentifikation).
Frequently Bought Together