Sample containers with screw cap
Leverandør: DELTALAB
Gå til:
Om denne vare
PP, ultra clear with PE screw caps
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, ultra clear with PE screw caps
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904