Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers with screw cap
Sample containers with screw cap
Leverandør:   DELTALAB
Sample containers with screw cap
Leverandør:  DELTALAB
Certifikater
Sample containers with screw cap
Sample containers with screw cap
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, ultra clear with PE screw caps
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Model
    Farve
    Pakket
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    38 mm
    70 mm
    -
    klar
    bulk
    PP
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 700 Items
    1 * 700 Items - 2.570,00 kr
    2.570,00 kr
    1 * 700 Items
       2.570,00 kr
  • 50 ml
    38 mm
    70 mm
    with spoon
    klar
    bulk
    PP
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 700 Items
    1 * 700 Items - 3.180,00 kr
    3.180,00 kr
    1 * 700 Items
       3.180,00 kr