Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes
Storage Boxes
Leverandør:   SEMADENI
Storage Boxes
Leverandør:  SEMADENI
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very stable
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Multipurpose boxes for a wide range of uses.
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • SEMA5971
    12 compartments
    12 compartments
    250×170×46 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 268,00 kr
    268,00 kr
    1 * 1 Items
       268,00 kr
  • SEMA5973
    24 compartments
    24 compartments
    335×225×55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 372,00 kr
    372,00 kr
    1 * 1 Items
       372,00 kr