Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Stirring rod, Glas, 5 mm, 150 mm
Katalog # HACH177001
Leverandør:   Hach
Stirring rods
Katalog # HACH177001
Leverandør:  Hach
Stirring rods
Stirring rods
Stirring rod, Glas, 5 mm, 150 mm
Price
292,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    5 mm
  • Beskrivelse:
    Stirring rod
  • Længde:
    150 mm
  • Materiale:
    Glas