Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer, single-use, SINGLET™
pH buffer, single-use, SINGLET™
Leverandør:   Hach
pH buffer, single-use, SINGLET™
Leverandør:  Hach
Certifikater
pH buffer, single-use, SINGLET™
pH buffer, single-use, SINGLET™
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These buffers solutions packs are used for pH meter calibration. The sealed foil pouches can be transported easily and safely without any spillage and also prevents contamination or exposure to air of the solutions.
  • Ideal for on-site analyses
  • Easy to use
  • Accuracy pH: ±0,02 at 25 °C
  • Traceable to NIST
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    pH nøjagtighed
    Referencetemperatur
    Pakning
    Pk Info
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • HACH2770020
    pH buffer solution, single-use
    pH buffer solution, single-use
    4,01
    ±0,02
    25 °C
    Foil pouch
    20×20 ml pouches
    20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 435,00 kr
    435,00 kr
    1 * 20 Items
       435,00 kr
  • HACH2770120
    pH buffer solution, single-use
    pH buffer solution, single-use
    7,00
    ±0,02
    25 °C
    Foil pouch
    20×20 ml pouches
    20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 435,00 kr
    435,00 kr
    1 * 20 Items
       435,00 kr
  • HACH2770220
    pH buffer solution, single-use
    pH buffer solution, single-use
    10,01
    ±0,02
    25 °C
    Foil pouch
    20×20 ml pouches
    20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 435,00 kr
    435,00 kr
    1 * 20 Items
       435,00 kr
Combination packs
Produktinformation
  • pH-værdi
    pH nøjagtighed
    Referencetemperatur
    Pakning
    Pk Info
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • HACH2769920
    pH buffer solution combination pack, single-use
    pH buffer solution combination pack, single-use
    4,01/7,00
    Foil pouch
    20/pack (10 each of 4,01 pH and 7,00 pH)
    1 SET
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 435,00 kr
    435,00 kr
    1 * 1 Each
       435,00 kr
  • HACH2769820
    pH buffer solution combination pack, single-use
    pH buffer solution combination pack, single-use
    7,00/10,01
    Foil pouch
    20/pack (10 each of 7,00 pH and 10,01 pH)
    1 SET
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 435,00 kr
    435,00 kr
    1 * 1 Each
       435,00 kr