Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
Dropping bottles, LDPE, WHEATON®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
LDPE, translucent, with tip and cap.
  • Tip dispenses a stream of liquid or non-controlled drop
  • Flexible for easy handling
  • Good chemical and temperature resistance
 : Dropper bottles, tips and caps are packaged separately.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 7 ml
    63 mm
    19 mm
    15-415
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 3.310,00 kr
    3.310,00 kr
    1 * 144 Items
       3.310,00 kr
  • 15 ml
    78 mm
    25 mm
    15-415
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 3.560,00 kr
    3.560,00 kr
    1 * 144 Items
       3.560,00 kr
  • 30 ml
    85 mm
    32 mm
    20-410
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 3.930,00 kr
    3.930,00 kr
    1 * 144 Items
       3.930,00 kr
  • 60 ml
    101 mm
    39 mm
    20-410
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 4.200,00 kr
    4.200,00 kr
    1 * 144 Items
       4.200,00 kr