Multi-element kalibreringsstandard i i fortyndet salpetersyre til ICP
85025.180
:
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:100 mL
- Beskrivelse:Multi-element kalibreringsstandard i i fortyndet salpetersyre til ICP
23 Elements : 1000 mg/L Ag; Al; B; Ba; Bi; Ca; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Ga; In; K; Li; Mg; Mn; Na; Ni; Pb; Sr; Tl; Zn (HNO₃ 2%)