Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer powder pillows
Leverandør:   Hach
Buffer powder pillows
Leverandør:  Hach
Certifikater
Buffer powder pillows
Buffer powder pillows
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The unit-dose powder pillows assure buffer freshness and eliminate the possibility of contamination. Each powder pillow prepares 50 ml of buffer solutions of respective pH.
  • Fresh and reliable
  • No danger of contamination
  • Traceable to NIST standards
 : The buffer pillows are delivered in an airtight container and are supplied with a certificate of conformity.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    pH nøjagtighed
    pH buffer type
    Farve
    Referencetemperatur
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 6,86
    ±0,02
    Fosfat
    ufarvet
    25 °C
    15
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 Items
    1 * 15 Items - 219,00 kr
    219,00 kr
    1 * 15 Items
       219,00 kr
  • 8,00
    ±0,02
    Fosfat
    ufarvet
    25 °C
    15
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 Items
    1 * 15 Items - 219,00 kr
    219,00 kr
    1 * 15 Items
       219,00 kr
  • 9,00
    ±0,02
    Borat
    ufarvet
    25 °C
    50
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 662,00 kr
    662,00 kr
    1 * 50 Items
       662,00 kr
  • 4,01 and 7,00
    ±0,02
    rød/gul
    25 °C
    20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 234,00 kr
    234,00 kr
    1 * 20 Items
       234,00 kr
  • 4,01
    ±0,02
    Phthalat
    rød
    25 °C
    250
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 2.460,00 kr
    2.460,00 kr
    1 * 250 Items
       2.460,00 kr
  • 4,01
    ±0,02
    Phthalat
    rød
    25 °C
    50
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 662,00 kr
    662,00 kr
    1 * 50 Items
       662,00 kr
  • 4,01
    ±0,02
    Phthalat
    rød
    25 °C
    15
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 Items
    1 * 15 Items - 219,00 kr
    219,00 kr
    1 * 15 Items
       219,00 kr
  • 7,00
    ±0,02
    Fosfat
    gul
    25 °C
    250
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 2.460,00 kr
    2.460,00 kr
    1 * 250 Items
       2.460,00 kr
  • 7,00
    ±0,02
    Fosfat
    gul
    25 °C
    50
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 662,00 kr
    662,00 kr
    1 * 50 Items
       662,00 kr
  • 7,00
    ±0,02
    Fosfat
    gul
    25 °C
    15
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 Items
    1 * 15 Items - 219,00 kr
    219,00 kr
    1 * 15 Items
       219,00 kr
  • 10,01
    ±0,02
    Carbonat
    blå
    25 °C
    250
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 2.460,00 kr
    2.460,00 kr
    1 * 250 Items
       2.460,00 kr
  • 10,01
    ±0,02
    Carbonat
    blå
    25 °C
    50
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 662,00 kr
    662,00 kr
    1 * 50 Items
       662,00 kr
  • 10,01
    ±0,02
    Carbonat
    blå
    25 °C
    15
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 Items
    1 * 15 Items - 219,00 kr
    219,00 kr
    1 * 15 Items
       219,00 kr