Orders LinkContactUsLinkComponent
Split/splitless inlet seals
Leverandør:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Split/splitless inlet seals
Certifikater
Split/splitless inlet seals
Split/splitless inlet seals
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These inlet seals have been developed to ensure that you have a consistent and inert surface to properly seal the inlet and prevent sample degradation.
  • Very reproducible smooth surface, eliminating traces of machining grooves that can be the source of minute leaks
  • High quality, leak-free seal
 : An inlet washer is provided with each inlet seal.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWL5190-2209
    Seal kit, gold plated, certified, with washer
    Seal kit, gold plated, certified, with washer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3.220,00 kr
    3.220,00 kr
    1 * 10 Items
       3.220,00 kr
  • HEWL5182-9652
    Seal, gold plated with cross, use with total flow rates >200 ml/min
    Seal, gold plated with cross, use with total flow rates >200 ml/min
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 575,00 kr
    575,00 kr
    1 * 1 Items
       575,00 kr
  • HEWL18740-20880
    Seal, stainless steel
    Seal, stainless steel
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 366,00 kr
    366,00 kr
    1 * 1 Items
       366,00 kr
  • HEWL18740-60830
    Septum retainer nut for headspace
    Septum retainer nut for headspace
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr
  • HEWL18740-60835
    Septum retainer nut
    Septum retainer nut
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 478,00 kr
    478,00 kr
    1 * 1 Items
       478,00 kr
  • HEWLG1544-60585
    Optional split/splitless weldment
    Optional split/splitless weldment
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.850,00 kr
    4.850,00 kr
    1 * 1 Items
       4.850,00 kr
  • HEWL5188-5367
    Seal kit, gold plated, certified, with washer
    Seal kit, gold plated, certified, with washer
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 441,00 kr
    441,00 kr
    1 * 1 Items
       441,00 kr