Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
LDPE, coloured.
  • Extended controlled dropper tips
  • Dispense one drop at a time
  • Average drop size is 44 ±6 μl
 : Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Product Family Options
8 mm tip
  • Farve
  • ufarvet
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 344,00 kr
    344,00 kr
    1 * 100 Items
       344,00 kr
  • ufarvet
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.100,00 kr
    3.100,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.100,00 kr
  • lyserød
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 100 Items
       353,00 kr
  • lyserød
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.070,00 kr
  • rød
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 100 Items
       353,00 kr
  • rød
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.070,00 kr
  • orange
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.070,00 kr
  • blå
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 100 Items
       353,00 kr
  • blå
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.070,00 kr
  • grå
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 100 Items
       353,00 kr
  • grå
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.070,00 kr
  • grøn
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 100 Items
       353,00 kr
  • grøn
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.070,00 kr
  • lilla
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 100 Items
       353,00 kr
  • lilla
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.070,00 kr
  • gul
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 100 Items
       353,00 kr
  • gul
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.070,00 kr
  • hvid
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 353,00 kr
    353,00 kr
    1 * 100 Items
       353,00 kr
  • hvid
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.070,00 kr
20 mm tip
  • Farve
  • lilla
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.530,00 kr
  • ufarvet
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 473,00 kr
    473,00 kr
    1 * 100 Items
       473,00 kr
  • gul
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 488,00 kr
    488,00 kr
    1 * 100 Items
       488,00 kr
  • ufarvet
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.530,00 kr
  • lyserød
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 488,00 kr
    488,00 kr
    1 * 100 Items
       488,00 kr
  • lyserød
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.530,00 kr
  • rød
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 488,00 kr
    488,00 kr
    1 * 100 Items
       488,00 kr
  • rød
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.530,00 kr
  • orange
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 488,00 kr
    488,00 kr
    1 * 100 Items
       488,00 kr
  • orange
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.530,00 kr
  • blå
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 488,00 kr
    488,00 kr
    1 * 100 Items
       488,00 kr
  • blå
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.530,00 kr
  • grøn
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 488,00 kr
    488,00 kr
    1 * 100 Items
       488,00 kr
  • grøn
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.530,00 kr
  • lilla
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 488,00 kr
    488,00 kr
    1 * 100 Items
       488,00 kr
  • gul
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.530,00 kr
  • hvid
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 488,00 kr
    488,00 kr
    1 * 100 Items
       488,00 kr
  • hvid
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.530,00 kr
13 mm tip
  • Farve
  • ufarvet
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 437,00 kr
    437,00 kr
    1 * 100 Items
       437,00 kr
  • ufarvet
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.010,00 kr
  • lyserød
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 449,00 kr
    449,00 kr
    1 * 100 Items
       449,00 kr
  • lyserød
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.010,00 kr
  • rød
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 449,00 kr
    449,00 kr
    1 * 100 Items
       449,00 kr
  • rød
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.010,00 kr
  • orange
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 449,00 kr
    449,00 kr
    1 * 100 Items
       449,00 kr
  • orange
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.010,00 kr
  • blå
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 449,00 kr
    449,00 kr
    1 * 100 Items
       449,00 kr
  • blå
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.010,00 kr
  • grå
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.010,00 kr
  • grøn
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.010,00 kr
  • lilla
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 449,00 kr
    449,00 kr
    1 * 100 Items
       449,00 kr
  • lilla
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.010,00 kr
  • gul
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 449,00 kr
    449,00 kr
    1 * 100 Items
       449,00 kr
  • gul
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.010,00 kr
  • hvid
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 437,00 kr
    437,00 kr
    1 * 100 Items
       437,00 kr
  • hvid
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.010,00 kr
15 mm tip
  • Farve
  • ufarvet
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 447,00 kr
    447,00 kr
    1 * 100 Items
       447,00 kr
  • ufarvet
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.180,00 kr
    4.180,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.180,00 kr
  • lyserød
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 100 Items
       463,00 kr
  • lyserød
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.180,00 kr
    4.180,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.180,00 kr
  • orange
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.930,00 kr
    3.930,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.930,00 kr
  • rød
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 100 Items
       463,00 kr
  • rød
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.180,00 kr
    4.180,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.180,00 kr
  • orange
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 100 Items
       463,00 kr
  • blå
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.180,00 kr
    4.180,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.180,00 kr
  • blå
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 100 Items
       463,00 kr
  • grå
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.180,00 kr
    4.180,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.180,00 kr
  • grå
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 100 Items
       463,00 kr
  • grøn
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.180,00 kr
    4.180,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.180,00 kr
  • grøn
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 100 Items
       463,00 kr
  • lilla
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.180,00 kr
    4.180,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.180,00 kr
  • lilla
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 100 Items
       463,00 kr
  • gul
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.180,00 kr
    4.180,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.180,00 kr
  • gul
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 463,00 kr
    463,00 kr
    1 * 100 Items
       463,00 kr
  • hvid
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.180,00 kr
    4.180,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.180,00 kr
  • hvid
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 447,00 kr
    447,00 kr
    1 * 100 Items
       447,00 kr