Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps
Screw caps
Leverandør:   MURRAY S
Screw caps
Leverandør:  MURRAY S
Certifikater
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Til
    Tilgængelighed
    Price
  • MURRT001/C1
    Black PP screw cap with foil-faced wads
    Black PP screw cap with foil-faced wads
    11 and 13 mm Ø vials
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 666 Items
    1 * 666 Items - 805,00 kr
    805,00 kr
    1 * 666 Items
       805,00 kr
  • MURRT001/C3
    Black PP screw cap with foil-faced wads
    Black PP screw cap with foil-faced wads
    17 mm Ø vials
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 399 Items
    1 * 399 Items - 492,00 kr
    492,00 kr
    1 * 399 Items
       492,00 kr
  • MURRT001/C5
    Black PP screw cap with foil-faced wads
    Black PP screw cap with foil-faced wads
    20 and 21 mm Ø vials
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 264 Items
    1 * 264 Items - 656,00 kr
    656,00 kr
    1 * 264 Items
       656,00 kr
  • MURRT001/C7
    Black PP screw cap with foil-faced wads
    Black PP screw cap with foil-faced wads
    23 mm Ø vials
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 190 Items
    1 * 190 Items - 489,00 kr
    489,00 kr
    1 * 190 Items
       489,00 kr
  • MURRT002/C3
    Black PP screw cap with foil-faced wads
    Black PP screw cap with foil-faced wads
    28 mm Ø vials
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 140 Items
    1 * 140 Items - 183,00 kr
    183,00 kr
    1 * 140 Items
       183,00 kr