Orders LinkContactUsLinkComponent
Headspace crimp top vials
Leverandør:   PerkinElmer
Headspace crimp top vials
Leverandør:  PerkinElmer
Certifikater
Headspace crimp top vials
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Manufactured from Type I borosilicate glass, which meets all USP, JP, and EP Pharmacopeia requirements. These vials are manufactured to specific tolerances that are guaranteed to fit and perform with PerkinElmer and non-PerkinElmer instruments.
  • Pressure release safety caps to ensure safe analysis at any temperature
  • Glass performs at high temperatures and is chemical resistant to acidic, neutral and alkali solutions
  • Packed in a clean environment
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Diameter×H
    Farve
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • PERCN9302134
    Vials, with P Logo
    Vials, with P Logo
    6,00 ml
    Radius bottom
    22×38 mm
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.540,00 kr
    2.540,00 kr
    1 * 100 Items
       2.540,00 kr
  • PERCB0104236
    Vials, with P Logo
    Vials, with P Logo
    20,00 ml
    Round bottom
    23×75,5 mm
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.330,00 kr
    5.330,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.330,00 kr
  • PERCN9303349
    Vials, with write-on white patch and fill lines
    Vials, with write-on white patch and fill lines
    20,00 ml
    Round bottom
    23×75,5 mm
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 839,00 kr
    839,00 kr
    1 * 100 Items
       839,00 kr
  • PERCN9303348
    Vials, with write-on white patch and fill lines
    Vials, with write-on white patch and fill lines
    20,00 ml
    Round bottom
    23×75,5 mm
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 6.770,00 kr
    6.770,00 kr
    1 * 1.000 Items
       6.770,00 kr
  • PERCN9306216
    Vials, without P Logo
    Vials, without P Logo
    20,00 ml
    Round bottom
    23×75,5 mm
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 8.230,00 kr
    8.230,00 kr
    1 * 1.000 Items
       8.230,00 kr
  • PERCN9306079
    Vials, with P Logo
    Vials, with P Logo
    20,00 ml
    Round bottom
    23×75,5 mm
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 727,00 kr
    727,00 kr
    1 * 100 Items
       727,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    PERCB0104241
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - kr1,340.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    PERCB0104242
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - kr11,970.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    PERCB0104243
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - kr1,700.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    PERCB0104244
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - kr19,350.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Septum
    Tilgængelighed
    Price
  • Aluminium cap, star spring and septa
    Aluminium cap, star spring and septa
    PERCB0159356
    Butyl red
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - kr1,100.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Red PTFE coated butyl rubber cap, pre-assembled
    Red PTFE coated butyl rubber cap, pre-assembled
    PERCB4000025
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - kr10,650.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PTFE coated silicone cap, pre-assembled
    PTFE coated silicone cap, pre-assembled
    PERCB4000022
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - kr11,630.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Septum
    Tilgængelighed
    Price
  • Aluminium cap, ridged
    Aluminium cap, ridged
    PERCN9303350
    Butyl grey stopper
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - kr6,170.00