High visibility softshell jackets, 4840 SSL
Leverandør: FRISTADS KANSAS
Om denne vare
This softshell jacket is made of 100% polyester.
- Zip to top of collar with zip garage
- Phone pocket with zip, and opening and loop for earpiece
- Two front pockets
- Cuffs and hem edge with stretch materia, thumb grip
- Extended back
Weight: 250 g/m²
Certifications: EN 471 (3-2)
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This softshell jacket is made of 100% polyester.
- Zip to top of collar with zip garage
- Phone pocket with zip, and opening and loop for earpiece
- Two front pockets
- Cuffs and hem edge with stretch materia, thumb grip
- Extended back
Weight: 250 g/m²
Certifications: EN 471 (3-2)
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- KWIN101006230XS
- KWIN101006230S
- KWIN101006230M
- KWIN101006230L
- KWIN101006230XL
- KWIN1010062302XL
- KWIN1010062303XL
- KWIN101006130XS
- KWIN101006130S
- KWIN101006130M
- KWIN101006130L
- KWIN101006130XL
- KWIN1010061302XL
- KWIN1010061303XL
- Model:
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- 4840 SSL
- Outfit applikationer:
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Industrial|Outdoor
- Risk area:
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- Køn:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Lukkestørrelse:
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Stof:
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- Vægt:
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
- 250 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- FarveTøj størrelseTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN101006230XSModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN101006230SModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN101006230MModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN101006230LModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN101006230XLModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1010062302XLModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1010062303XLModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN101006130XSModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN101006130SModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN101006130MModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN101006130LModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN101006130XLModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1010061302XLModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1010061303XLModel4840 SSLOutfit applikationerIndustrial|OutdoorRisk areaHiVisKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyesterVægt250 g/m²