Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory forceps, blunt
Laboratory forceps, blunt
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Laboratory forceps, blunt
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Certifikater
Laboratory forceps, blunt
Laboratory forceps, blunt
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Straight, blunt serrated tips
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 527,00 kr
    527,00 kr
    1 * 1 Items
       527,00 kr
  • Straight, blunt serrated tips
    140 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 547,00 kr
    547,00 kr
    1 * 1 Items
       547,00 kr
  • Straight, blunt serrated tips
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 554,00 kr
    554,00 kr
    1 * 1 Items
       554,00 kr