Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Sample Vials
VWR® Sample Vials
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Sample Vials
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR® Sample Vials
VWR® Sample Vials
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These sample vials are made from PTFE.
  • Ideal for storing aggressive or expensive materials
  • Suitable for small scale reactions at low pressure
  • Tapered inner for easy removal of contents
  • Thick wall construction
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 25,00 ml
    33×64 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr814.00
    kr814.00
    1 * 1 Items
       kr814.00
  • 50,00 ml
    43×78 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,020.00
    kr1,020.00
    1 * 1 Items
       kr1,020.00