Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
Certifikater
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Quartz glass, with spout.
  • High thermal shock resistance with low thermal expansion
  • High transmission from the UV to the IR spectrum range
  • High chemical resistance and purity
  • High electrical insulation properties
  • High radiation resistance
  • High temperature resistance and softening temperature
Certifications: DIN 12336
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    18 mm
    40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 654,00 kr
    654,00 kr
    1 * 1 Items
       654,00 kr
  • 15 ml
    25 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 831,00 kr
    831,00 kr
    1 * 1 Items
       831,00 kr
  • 45 ml
    30 mm
    60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.400,00 kr
    1.400,00 kr
    1 * 1 Items
       1.400,00 kr
  • 60 ml
    35 mm
    70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.260,00 kr
    2.260,00 kr
    1 * 1 Items
       2.260,00 kr
  • 90 ml
    45 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.570,00 kr
    2.570,00 kr
    1 * 1 Items
       2.570,00 kr