Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Bags
Storage Bags
Leverandør:   HK PACK KRAUTSCHEID
Storage Bags
Leverandør:  HK PACK KRAUTSCHEID
Certifikater
Storage Bags
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
LDPE transparent bags, ideal for storing and protecting food and small spare parts of all kinds.
  • Food safety is ensured
  • Flexible and tear resistant
  • Freeze-resistant starting 50 μ and heat resistant up to 80 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • HKPK100078
    Food storage bag
    Food storage bag
    150×200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 613,00 kr
    613,00 kr
    1 * 1.000 Items
       613,00 kr
  • HKPK100098
    Food storage bag
    Food storage bag
    150×300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.830,00 kr
    4.830,00 kr
    1 * 1 Items
       4.830,00 kr
  • HKPK100046
    Food storage bag
    Food storage bag
    160×250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 722,00 kr
    722,00 kr
    1 * 1.000 Items
       722,00 kr
  • HKPK100256
    Food storage bag
    Food storage bag
    180×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 537,00 kr
    537,00 kr
    1 * 1.000 Items
       537,00 kr
  • HKPK100020
    Food storage bag
    Food storage bag
    200×300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.260,00 kr
    3.260,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.260,00 kr
  • HKPK100128
    Food storage bag
    Food storage bag
    210×300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.040,00 kr
    1.040,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.040,00 kr
  • HKPK100737
    Food storage bag
    Food storage bag
    250×400 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.390,00 kr
    2.390,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.390,00 kr
  • HKPK100100
    Food storage bag
    Food storage bag
    300×500 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.770,00 kr
    1.770,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.770,00 kr
  • HKPK100110
    Food storage bag
    Food storage bag
    300×500 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3.590,00 kr
    3.590,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3.590,00 kr
  • HKPK100140
    Food storage bag
    Food storage bag
    500×800 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 2.270,00 kr
    2.270,00 kr
    1 * 200 Items
       2.270,00 kr