Orders LinkContactUsLinkComponent
Packaging Bags
Leverandør:   SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Packaging Bags
Certifikater
Packaging Bags
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These vacuum bags are with sealed edge and ideal for packaging of gas-sensitive goods and foods.
  • PA/PE, transparent
Product Family Options
Produktinformation
  • Tykkelse
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,09 mm
    150×200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 950,00 kr
    950,00 kr
    1 * 1.000 Items
       950,00 kr
  • 0,09 mm
    500×700 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 2.640,00 kr
    2.640,00 kr
    1 * 250 Items
       2.640,00 kr