Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifter
Section lifter
255 mm, 150 mm
Katalog # USBE3503
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Section lifter
Katalog # USBE3503
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Section lifter
Section lifter
255 mm, 150 mm
Price
65,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel blade, wooden handle. Section lifter with highly flexible blade and polished handle.
Specifikationer
  • Længde:
    255 mm
  • Klinge længde:
    150 mm