Orders LinkContactUsLinkComponent
Injection vials, WHEATON®
Injection vials, WHEATON®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Injection vials, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Injection vials, WHEATON®
Injection vials, WHEATON®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The tubular and moulded glass injection vials are suitable for diagnostic, pharmaceutical and healthcare applications. They are manufactured from Type 1B clear neutral glass.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Farve
    Kasket inkluderet
    Låg type
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • LSUK700000
    Injection vials
    Injection vials
    2,00 ml
    15×33 mm
    klar
    No
    Crimp
    13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 466 Items
    1 * 466 Items - 730,00 kr
    730,00 kr
    1 * 466 Items
       730,00 kr
  • LSUK150865
    Injection vials
    Injection vials
    5,00 ml
    23×39 mm
    klar
    No
    Crimp
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 208 Items
    1 * 208 Items - 444,00 kr
    444,00 kr
    1 * 208 Items
       444,00 kr
  • LSUK150826D
    Injection vials
    Injection vials
    10,00 ml
    24×46 mm
    klar
    No
    Crimp
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 160 Items
    1 * 160 Items - 395,00 kr
    395,00 kr
    1 * 160 Items
       395,00 kr
  • LSUK150870
    Injection vials
    Injection vials
    20,00 ml
    29×56 mm
    klar
    No
    Crimp
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 95 Items
    1 * 95 Items - 321,00 kr
    321,00 kr
    1 * 95 Items
       321,00 kr