Rack for COD reagent vials
10 (1×10), COD, Rustfrit stål
Katalog # 705-0078
Leverandør: Hach
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel.
Rack for holding hot COD vials or test tubes.
Specifikationer
- Til rør:COD
- Ant. huller:10 (1×10)
- Materiale:Rustfrit stål