Pipette tips for Finnpipette® Focus Multi-channel Plus, Axygen®
736-0456
: Corning
- Pakket:384 tips/rack, 10 racks/case
- Steril:-
- Volumen:5 - 50 µl
- Seq:02
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Spidstype:FPT-384-R
- Til brug med:Finnpipette® Focus multi-channel Plus
- Pakn:3.840