Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
Centrifugerør
15 ml, 17×113 mm, uden cap
Katalog # BRND778013
Leverandør:   Brand
Centrifugerør
Katalog # BRND778013
Leverandør:  Brand
Centrifugerør
Centrifugerør
15 ml, 17×113 mm, uden cap
Price
1.220,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Duran® borosilicate glass.
  • Withstands forces up to 3500×g
Conical bottom, beaded rim, ungraduated.
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    17×113 mm
  • Kapacitet:
    15 ml
  • Seq:
    01