Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuum jars, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Vacuum jars, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Vacuum jars, Nalgene®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polyetherimide, amber, transparent.
  • Excellent chemical resistance (not use with unsaturated halogenated hydrocarbons)
  • Good temperature resistance
  • Not autoclavable when used for vacuum service
These chemically-resistant jars have an amber cast and may be useful for demanding service.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • NALGDS5320-0910
  • NALGDS5320-1212
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 3 l
    222 mm
    254 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.170,00 kr
    3.170,00 kr
    1 * 1 Items
       3.170,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALGDS5320-0910
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 5 l
    305 mm
    304 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.680,00 kr
    5.680,00 kr
    1 * 1 Items
       5.680,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALGDS5320-1212
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning