Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature control systems
Temperature control systems
Leverandør:   IKA
Temperature control systems
Leverandør:  IKA
Certifikater
Temperature control systems
Temperature control systems
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
ICC compact immersion circulators allow for flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for tempering liquids up to temperatures of 150 °C. The convenient carrying handle and compact design allow easy transportation as well as comfortable use. An economic and attractive solution for basic applications such as sample tempering and glassware heating.
  • Adjustable safety circuit
  • Switch from internal to external temperature with one key (only for control unit)
  • Optical and acoustic warning, example: For overheating
  • Powerful pressure/suction pump
The IC immersion circulators are designed for tempering liquids in open or covered water baths up to 250 °C. The flexible bath bridge enables easy mounting on different water baths. The IC control unit comes equipped with a removable wireless controller (WiCo) for easy and safe operation. The extended performance provides a solution for demanding applications in analytics and material testing field.
Product Family Options
Basic models
Produktinformation
  • Model
    Opvarmnings kapacitet
    Kapacitet
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • ICC basic eco 8 c
    2 kW
    8 l
    145×200×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.420,00 kr
    20.420,00 kr
    1 * 1 Items
       20.420,00 kr
  • ICC basic pro 9 c
    2 kW
    9 l
    145×200×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 21.900,00 kr
    21.900,00 kr
    1 * 1 Items
       21.900,00 kr
  • ICC basic pro 12 c
    2
    12 l
    145×200×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.910,00 kr
    22.910,00 kr
    1 * 1 Items
       22.910,00 kr
  • ICC basic eco 15
    2 kW
    15 l
    145×200×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 40.080,00 kr
    40.080,00 kr
    1 * 1 Items
       40.080,00 kr
  • ICC basic eco 18 c
    2 kW
    18 l
    145×200×340
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.390,00 kr
    22.390,00 kr
    1 * 1 Items
       22.390,00 kr
  • ICC basic pro 20 c
    2 kW
    20 l
    145×200×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24.180,00 kr
    24.180,00 kr
    1 * 1 Items
       24.180,00 kr
  • IC basic pro 20 c
    2,5 kW
    20 l
    285×291×313 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 38.310,00 kr
    38.310,00 kr
    1 * 1 Items
       38.310,00 kr
Control models
Produktinformation
  • Model
    Opvarmnings kapacitet
    Kapacitet
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • ICC control eco 8 c
    2 kW
    8 l
    145×200×340
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 28.710,00 kr
    28.710,00 kr
    1 * 1 Items
       28.710,00 kr
  • ICC control pro 9 c
    2 kW
    9 l
    145×200×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 30.190,00 kr
    30.190,00 kr
    1 * 1 Items
       30.190,00 kr
  • ICC control pro 12
    2 kW
    12 l
    145×200×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 23.810,00 kr
    23.810,00 kr
    1 * 1 Items
       23.810,00 kr
  • ICC control eco 15
    2 kW
    15 l
    145×200×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 45.070,00 kr
    45.070,00 kr
    1 * 1 Items
       45.070,00 kr
  • ICC control eco 18 c
    2 kW
    18 l
    145×200×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 30.680,00 kr
    30.680,00 kr
    1 * 1 Items
       30.680,00 kr
  • ICC control pro 20 c
    2 kW
    20 l
    145×200×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 32.460,00 kr
    32.460,00 kr
    1 * 1 Items
       32.460,00 kr
  • IC control pro 20 c
    2,5 kW
    20 l
    285×291×313 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 44.130,00 kr
    44.130,00 kr
    1 * 1 Items
       44.130,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Temperature control hose, 1,6 m
    Temperature control hose, 1,6 m
    IKAA20113271
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 8.020,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Large cover for large bath (except IB R RO 15 eco)
    Large cover for large bath (except IB R RO 15 eco)
    IKAA4471600
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.940,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Large stainless steel bath, 20 L
    Large stainless steel bath, 20 L
    IKAA4248600
    IB pro
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 7.010,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Temperaturområde
    Viskositet
    Tilgængelighed
    Price
  • IKAA20003518
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 9 kg - 5.070,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    IKAA4568800
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 216,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    IKAA4569000
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 538,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 45.630,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 104.110,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Floating tube rack for 4×50 ml tubes
    Floating tube rack for 4×50 ml tubes
    IKAA20003669
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 368,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel bath, size S, 9 L
    Stainless steel bath, size S, 9 L
    IKAA4248500
    IB 9 pro
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.300,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Small cover for small bath
    Small cover for small bath
    IKAA4471500
    ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.360,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Small bridge
    Small bridge
    IKAA4472800
    medium and large IC basic bath
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.410,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    IKAA4569200
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Large bridge
    Large bridge
    IKAA20003078
    medium or large bath
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Small bridge
    Small bridge
    IKAA20003077
    small bath
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.360,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    IKAA4569100
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 634,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    IKAA4568900
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 275,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Cooling coil
    Cooling coil
    IKAA25001061
    ICC
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.360,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bath, size S, 8 L
    Plastic bath, size S, 8 L
    IKAA4248100
    IB 8 eco
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.720,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Temperaturområde
    Viskositet
    Tilgængelighed
    Price
  • IKAA20003520
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg - 4.830,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Floating tube rack for 24×2,0 ml tubes
    Floating tube rack for 24×2,0 ml tubes
    IKAA20003667
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 368,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    IKAA20004613
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bath, size L, 18 L
    Plastic bath, size L, 18 L
    IKAA4248200
    IB 18 eco
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.120,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    IKAA4569300
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 6.260,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Floating tube rack for 8×15 ml tubes
    Floating tube rack for 8×15 ml tubes
    IKAA20003668
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 368,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    IKAA20004612
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 945,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Temperaturområde
    Viskositet
    Tilgængelighed
    Price
  • IKAA20003521
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg - 5.400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Large cover
    Large cover
    IKAA4471800
    Large IC classic bath
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.860,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    IKAA2606700
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 11.430,00 kr