Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryo boxes, CryoFreeze™
Cryo boxes, CryoFreeze™
10×10, Assorterede, 12,5 mm, 133×133×54 mm
Katalog # GREI802519_20
Leverandør:   Greiner Bio-One
Cryo boxes, CryoFreeze™
Katalog # GREI802519_20
Leverandør:  Greiner Bio-One
Cryo boxes, CryoFreeze™
10×10, Assorterede, 12,5 mm, 133×133×54 mm
Price
4.530,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 20 Items
Product Details & Documents
Polycarbonate, coloured, with clear lid.
  • Stackable
  • Fixed layout
  • Ultra low temperature storage (−196 °C)
Specifikationer
  • Rum:
    10×10
  • Til rør Ø:
    12,5 mm
  • B×D×H udv.:
    133×133×54 mm
  • Farve:
    Assorterede