Cryo boxes, CryoFreeze™
10×10, Assorterede, 12,5 mm, 133×133×54 mm
Katalog # GREI802519_20
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
Polycarbonate, coloured, with clear lid.
- Stackable
- Fixed layout
- Ultra low temperature storage (−196 °C)
Specifikationer
- Rum:10×10
- Til rør Ø:12,5 mm
- B×D×H udv.:133×133×54 mm
- Farve:Assorterede