Orders LinkContactUsLinkComponent
Diagnostic vials, WHEATON®
Diagnostic vials, WHEATON®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Diagnostic vials, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Diagnostic vials, WHEATON®
Diagnostic vials, WHEATON®
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Manufactured from Type 1B neutral tubular glass. These vials are suitable for diagnostic and pharmaceutical applications.
  • Controlled bore ensures excellent fit with rubber stoppers
  • Caps and rubber stoppers made from pharmaceutical grade materials
  • Suitable for freeze-drying and autoclaving
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Farve
    Kasket inkluderet
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 3,00 ml
    18×36 mm
    klar
    No
    15,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 320 Items
    1 * 320 Items - 688,00 kr
    688,00 kr
    1 * 320 Items
       688,00 kr
  • 3,00 ml
    18×36 mm
    ravfarvet
    No
    15,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 320 Items
    1 * 320 Items - 712,00 kr
    712,00 kr
    1 * 320 Items
       712,00 kr
  • 5,00 ml
    18×41 mm
    klar
    No
    15,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 320 Items
    1 * 320 Items - 662,00 kr
    662,00 kr
    1 * 320 Items
       662,00 kr
  • 5,00 ml
    18×41 mm
    ravfarvet
    No
    15,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 320 Items
    1 * 320 Items - 698,00 kr
    698,00 kr
    1 * 320 Items
       698,00 kr
  • 10,00 ml
    25×50 mm
    klar
    No
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 154 Items
    1 * 154 Items - 489,00 kr
    489,00 kr
    1 * 154 Items
       489,00 kr
  • 10,00 ml
    25×50 mm
    ravfarvet
    No
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 154 Items
    1 * 154 Items - 552,00 kr
    552,00 kr
    1 * 154 Items
       552,00 kr
  • 20,00 ml
    28×63 mm
    klar
    No
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 130 Items
    1 * 130 Items - 534,00 kr
    534,00 kr
    1 * 130 Items
       534,00 kr
  • 25,00 ml
    32×63 mm
    ravfarvet
    No
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 99 Items
    1 * 99 Items - 443,00 kr
    443,00 kr
    1 * 99 Items
       443,00 kr
Closures
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Cap størrelse
    Farve
    Hals
    Tilgængelighed
    Price
  • Closure, PP, no liner
    15,5 mm
    hvid
    15.5R4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 511,00 kr
    511,00 kr
    1 * 1.000 Items
       511,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Cap størrelse
    Farve
    Hals
    Tilgængelighed
    Price
  • Closure, PP, no liner
    22 mm
    hvid
    22R3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 533,00 kr
    533,00 kr
    1 * 1.000 Items
       533,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Cap størrelse
    Farve
    Hals
    Tilgængelighed
    Price
  • Closure, urea, with EPE liner
    22 mm
    hvid
    22R3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 834,00 kr
    834,00 kr
    1 * 1.000 Items
       834,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Closure, PP, green, without liner
    Closure, PP, green, without liner
    LSUK300180G
    diagnostic vials
    15,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 511,00 kr