Orders LinkContactUsLinkComponent
pH probes
pH probes
Leverandør:   Testo
pH probes
Leverandør:  Testo
Certifikater
pH probes
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Family Options
Produktinformation
  • pH
    Temperatur
    Elektrolyt
    Ø×L
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • 663-3215
    pH probe, glass, for testo 206 pH3, with temperature sensor
    pH probe, glass, for testo 206 pH3, with temperature sensor
    0 - 14
    0...80 °C
    Gel
    12×120 mm
    General purposes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.080,00 kr
    2.080,00 kr
    1 * 1 Items
       2.080,00 kr
  • TEST0650.2061
    Spare pH probe for testo 206 pH1, with NTC, incl. gel storage cap
    Spare pH probe for testo 206 pH1, with NTC, incl. gel storage cap
    0 - 14
    0...60 °C
    Gel
    15×3,5 mm
    Liquids
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 690,00 kr
    690,00 kr
    1 * 1 Items
       690,00 kr
  • TEST0650.2062
    Spare pH probe for testo 206 pH2, with NTC, incl. gel storage cap
    Spare pH probe for testo 206 pH2, with NTC, incl. gel storage cap
    0 - 14
    0...60 °C
    Gel
    11×35 mm
    Semi-solid substances
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 1 Items
       1.390,00 kr
  • TEST0650.2064
    Universal pH probe, plastic, for testo 206 pH3, with temperature sensor
    Universal pH probe, plastic, for testo 206 pH3, with temperature sensor
    0 - 14
    0...80 °C
    Gel
    12×120 mm
    General purposes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 1 Items
       1.760,00 kr
  • TEST0650.2063
    Universal pH probe, plastic, for testo 206 pH3, without temperature sensor
    Universal pH probe, plastic, for testo 206 pH3, without temperature sensor
    0 - 14
    - °C
    Gel
    12×120 mm
    General purposes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 909,00 kr
    909,00 kr
    1 * 1 Items
       909,00 kr