Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, M100
Precision density hydrometers, M100
Leverandør:   Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Leverandør:  Ludwig Schneider
Certifikater
Precision density hydrometers, M100
Precision density hydrometers, M100
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Bestillingsoplysninger: Surface tension in class M (medium) on request.
Emballering: Individually in a square plastic sleeve.
Product Family Options
Surface tension: Class L up to 1000 g/cm³
Produktinformation
  • Model
    Område
    Inddeling
    Temperaturområde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • M100-060
    0,600 – 0,700 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 210,00 kr
    210,00 kr
    1 * 1 Items
       210,00 kr
  • M100-070
    0,700 – 0,800 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 210,00 kr
    210,00 kr
    1 * 1 Items
       210,00 kr
  • M100-080
    0,800 – 0,900 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 194,00 kr
    194,00 kr
    1 * 1 Items
       194,00 kr
  • M100-090
    0,900 – 1,000 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 194,00 kr
    194,00 kr
    1 * 1 Items
       194,00 kr
Surface tension: Class H above 1000 g/cm³
Produktinformation
  • Model
    Område
    Inddeling
    Temperaturområde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • SCNL3192005
    Density hydrometers, type M 100-100
    Density hydrometers, type M 100-100
    M100-100
    1,000 – 1,100 g/cm³
    0,002 g/cm³
    0...+30 °C
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 210,00 kr
    210,00 kr
    1 * 1 Items
       210,00 kr
  • SCNL3192006
    Density hydrometers, type M 100-110
    Density hydrometers, type M 100-110
    M100-110
    1,100 – 1,200 g/cm³
    0,002 g/cm³
    0...+30 °C
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 210,00 kr
    210,00 kr
    1 * 1 Items
       210,00 kr
  • M100-120
    1,200 - 1,300 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 210,00 kr
    210,00 kr
    1 * 1 Items
       210,00 kr
  • M100-130
    1,300 - 1,400 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 230,00 kr
    230,00 kr
    1 * 1 Items
       230,00 kr
  • M100-140
    1,400 - 1,500 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 230,00 kr
    230,00 kr
    1 * 1 Items
       230,00 kr
  • M100-150
    1,500 - 1,600 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 230,00 kr
    230,00 kr
    1 * 1 Items
       230,00 kr
  • M100-160
    1,600 - 1,700 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 253,00 kr
    253,00 kr
    1 * 1 Items
       253,00 kr
  • M100-170
    1,700 - 1,800 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 253,00 kr
    253,00 kr
    1 * 1 Items
       253,00 kr
  • M100-180
    1,800 - 1,900 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 282,00 kr
    282,00 kr
    1 * 1 Items
       282,00 kr
  • M100-190
    1,900 - 2,000 g/cm³
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 282,00 kr
    282,00 kr
    1 * 1 Items
       282,00 kr