Orders LinkContactUsLinkComponent
Headspace screw top vials
Headspace screw top vials
Headspace screw top vials
Certifikater
Headspace screw top vials
Headspace screw top vials
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The CombiPAL precision-threaded headspace screw top vials are ideal for applications in the environmental, food and beverage, industrial hygiene, drug analysis, and clinical chemistry industries.
Documents
Product Family Options
Clear
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Farve
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 10,00 ml
    23×46 mm
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 612,00 kr
    612,00 kr
    1 * 100 Items
       612,00 kr
  • 20,00 ml
    23×75 mm
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 694,00 kr
    694,00 kr
    1 * 100 Items
       694,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Amber
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Farve
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 10,00 ml
    23×46 mm
    ravfarvet
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 873,00 kr
    873,00 kr
    1 * 100 Items
       873,00 kr
  • 20,00 ml
    23×75 mm
    ravfarvet
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 978,00 kr
    978,00 kr
    1 * 100 Items
       978,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Headspace screw caps with 18 mm septa
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Septum
    Beskrivelse
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Silver, magnetic
    White PTFE/blue silicone
    Screw top cap with septa, CombiPAL
    Screw top vials
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.240,00 kr
    1.240,00 kr
    1 * 100 Items
       1.240,00 kr