Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, MonoChrom® C18
HPLC columns, MonoChrom® C18
Leverandør:   VARIAN
HPLC columns, MonoChrom® C18
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
HPLC columns, MonoChrom® C18
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
MonoChrom® columns are ideal for separation of organic amines, organic acids, amphoteric compounds and neutral compounds. Advanced silica production and silane bonding techniques allow for the production of material with exceptional base-deactivated characteristics.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    C18
    110 Å
    3 µm
    2,00 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Analytisk
    C18
    110 Å
    5 µm
    2,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Analytisk
    C18
    110 Å
    3 µm
    2,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.850,00 kr
    11.850,00 kr
    1 * 1 Items
       11.850,00 kr
  • Analytisk
    C18
    110 Å
    5 µm
    2,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Analytisk
    C18
    110 Å
    3 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Analytisk
    C18
    110 Å
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Analytisk
    C18
    110 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Analytisk
    C18
    110 Å
    10 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Analytisk
    C18
    110 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Analytisk
    C18
    110 Å
    10 µm
    3,90 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Analytisk
    C18
    110 Å
    10 µm
    4,00 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
Guard columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Forkolonne
    C18
    110 Å
    3 µm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.400,00 kr
    4.400,00 kr
    1 * 3 Items
       4.400,00 kr
  • Forkolonne
    C18
    110 Å
    5 µm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items
  • Forkolonne
    C18
    110 Å
    5 µm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items