Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vials, 6 ml
Sample vials, 6 ml
Leverandør:   METROHM
Sample vials, 6 ml
Leverandør:  METROHM
Certifikater
Sample vials, 6 ml
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Farve
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • 6,00 ml
    22×38 mm
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 11.440,00 kr
    11.440,00 kr
    1 * 1.000 Items
       11.440,00 kr
  • 6,00 ml
    22×38 mm
    klar
    No
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.510,00 kr
    1.510,00 kr
    1 * 100 Items
       1.510,00 kr
Closures
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Septum
    Diameter×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Clear aluminium
    Silicone
    20,7×7,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 32.130,00 kr
    32.130,00 kr
    1 * 1.000 Items
       32.130,00 kr