Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro pipette tips, OMIX®
Micro pipette tips, OMIX®
Leverandør:   VARIAN
Micro pipette tips, OMIX®
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Micro pipette tips, OMIX®
Micro pipette tips, OMIX®
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Bond Elut OMIX pipette tips reliably purify and enrich femtomole and picomole levels of peptides and proteins prior to MALDI-TOF or LC/MS/MS. The unique monolithic sorbent technology used in Bond Elut OMIX consistently outperforms other tips by delivering uniform flow and strong analyte-to-surface interactions. Bond Elut OMIX tips bind more peptides to deliver better sequence coverage.
  • Fast, uniform flow maximizes productivity and reproducibility
  • Minimal peptide losses lead to higher recoveries
  • Available in three phases and sizes to deliver better sequence coverage
Product Family Options
10 μl Mini-Bed
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • OMIX Mini-Bed, C18
    0,5 - 2 µl
    1 rack, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.930,00 kr
    3.930,00 kr
    1 * 1 Items
       3.930,00 kr
  • OMIX Mini-Bed, C18
    0,5 - 2 µl
    6 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 576 Items
    1 * 576 Items - 17.610,00 kr
    17.610,00 kr
    1 * 576 Items
       17.610,00 kr
10 μl
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • OMIX, C4
    2 - 10 µl
    1 rack, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items - 3.790,00 kr
    3.790,00 kr
    1 * 96 Items
       3.790,00 kr
  • OMIX, C4
    2 - 10 µl
    6 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 576 Items
    1 * 576 Items - 14.050,00 kr
    14.050,00 kr
    1 * 576 Items
       14.050,00 kr
  • OMIX, C18
    2 - 10 µl
    1 rack, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.790,00 kr
    3.790,00 kr
    1 * 1 Items
       3.790,00 kr
  • OMIX, C18
    2 - 10 µl
    6 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 576 Items
    1 * 576 Items - 17.270,00 kr
    17.270,00 kr
    1 * 576 Items
       17.270,00 kr
100 μl
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • OMIX SCX
    2 - 10 µl
    1×96 tips
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items - 3.860,00 kr
    3.860,00 kr
    1 * 96 Items
       3.860,00 kr
  • OMIX C18
    10 - 100 µl
    1×96 tips
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.590,00 kr
    4.590,00 kr
    1 * 1 Items
       4.590,00 kr
  • OMIX SCX
    10 - 100 µl
    1×96 tips
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items - 4.590,00 kr
    4.590,00 kr
    1 * 96 Items
       4.590,00 kr
  • OMIX, C4
    10 - 100 µl
    6 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 576 Items
    1 * 576 Items - 19.030,00 kr
    19.030,00 kr
    1 * 576 Items
       19.030,00 kr
  • OMIX, C4
    10 - 100 µl
    1 rack, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items - 4.590,00 kr
    4.590,00 kr
    1 * 96 Items
       4.590,00 kr
  • OMIX, C18
    10 - 100 µl
    6 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 576 Items
    1 * 576 Items - 21.890,00 kr
    21.890,00 kr
    1 * 576 Items
       21.890,00 kr